Få mere at vide
trans-p-Kumarsyre, TRC
Artikelnummer. 17914845
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914845 10 g
17994285 25 g
17971375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17914845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC75539010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-98-4
Molekylær formel C9 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, p-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-4-Hydroxycinnamic acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Hydroxycinnamic acid, Naringeninic acid, p-Hydroxy-trans-cinnamic acid, p-trans-Coumaric acid, trans-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, trans-4-Coumaric acid, trans-4-Hydroxycinnamic acid, trans-p-Coumaric acid, trans-p-Coumarinic acid, trans-p-Hydroxycinnamic acid
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enosyre
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-p-Coumaric acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Formel vægt 164.0473
Procent renhed >95%