Få mere at vide
trans-o-Kumarsyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321707
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Mængde Unit Size
30321707 100 mg 100mg
1 options
Product Code. 30321707 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC11734000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Coumaric acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
IUPAC navn (E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enosyre
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 164,0473 g/mol