missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trans-Nerolidol (>90%), TRC

Artikelnummer. 30470672
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470672 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3858101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Nerolidol
CAS 40716-66-3
Molekylær formel C15 H26 O
Mængde 1 g
Synonym 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(6E)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(E)-, (6E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, (6E)-Nerolidol, (E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (E)-Nerolidol, (±)-trans-Nerolidol, 1-Geranyl-2-methyl-3-buten-2-ol, Nerolidol B, trans-Nerolidol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
SMIL CC(=CCC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)C
IUPAC navn (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Formel vægt 222.1984
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.