Få mere at vide
trans-Nemonapride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans Nemonapride |
| CAS | 752154-64-6 |
| Molekylær formel | C21 H26 Cl N3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18+/m0/s1 |
| SMIL | CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@H]2C |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R)-1-benzyl-2-methylpyrrolidin-3-yl]-5-chloro-2-methoxy-4-(methylamino)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.9 |
| Formel vægt | 387.1714 |