Få mere at vide
Tocris Bioscience™ trans-Ned 19
Artikelnummer. 18005642
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18005642 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18005642 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3954/10
NAADP antagonist; inhibits Ca2+ release
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist. Inhibits NAADP-mediated Ca2+ release (IC50 = 6 nM); also inhibits [32P]NAADP binding (IC50 = 0.4 nM). Fluorescently labels NAADP receptors in intact cells. Stereosiomer of cis-Ned 19 (Cat. No. 3953).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Ned 19
CAS 1354235-96-3
Mængde 10 mg
Molekylær formel C30H31FN4O3
Formel vægt 514.59
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 514.601