Få mere at vide
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine |
| CAS | 67579-81-1 |
| Molekylær formel | C8H18N2 |
| MDL nummer | MFCD03001702 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | CN[C@H]1[C@H](NC)CCCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.24 |
| Procent renhed | 97% |