missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30348393
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB693485100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester
CAS 88043-21-4
Molekylær formel C18H25NO7S
Mængde 100 mg
Synonym (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 2-Methyl Ester, tert-Butyl Methyl (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
IUPAC navn 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-(4-methylphenyl)sulfonyloxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 399.46
Formel vægt 399.1352
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.