Få mere at vide
trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 88043-21-4 |
| Molekylær formel | C18H25NO7S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 2-Methyl Ester, tert-Butyl Methyl (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC navn | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-(4-methylphenyl)sulfonyloxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.46 |
| Formel vægt | 399.1352 |