Få mere at vide
trans-N,O-Bis(benzyloxycarbonyl) 3-Hydroxy-2-(2-oxopropyl)piperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-N,O-Bis(benzyloxycarbonyl) 3-Hydroxy-2-(2-oxopropyl)piperidine |
| CAS | 1091605-46-7 |
| Molekylær formel | C24H27NO6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2R,3S)-rel-2-(2-Oxopropyl)-3-[[(phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, (2R,3S)-rel-2-(2-Oxopropyl)-3-[[(phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO6/c1-18(26)15-21-22(31-24(28)30-17-20-11-6-3-7-12-20)13-8-14-25(21)23(27)29-16-19-9-4-2-5-10-19/h2-7,9-12,21-22H,8,13-17H2,1H3/t21-,22+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)C[C@@H]1[C@H](CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)OC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl (2R,3S)-2-(2-oxopropyl)-3-phenylmethoxycarbonyloxypiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.47 |
| Formel vægt | 425.1838 |