Få mere at vide
trans-N,N'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamin
Artikelnummer. 10129904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10129904 5 mL Glasflaske 5ml
10007699 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10129904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427310050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67579-81-1 | C8H18N2 | 142,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67579-81-1
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD03001702
InChI nøgle JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Synonym 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
IUPAC navn (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexan-1,2-diamin
SMIL CNC1CCCCC1NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
Tæthed 0.9020g/mL
Kogepunkt 78,0 °C til 80,0 °C (18,0 mmHg)
Flammepunkt 74 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4710 til 1,4730
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.902
Formel vægt 142.24
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.