Få mere at vide
trans-N-Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)-4-(2-brom-5-chlorophenyl)pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30471757
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30471757 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30471757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31285510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-N-Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)-4-(2-bromo-5-chlorophenyl)pyrrolidine
CAS 1000890-02-7
Molekylær formel C17H17BrClNO
Mængde 10 mg
Synonym rel-2-[(3R,4R)-4-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C17H17BrClNO/c1-20-9-14(12-4-2-3-5-17(12)21)15(10-20)13-8-11(19)6-7-16(13)18/h2-8,14-15,21H,9-10H2,1H3/t14-,15-/m1/s1
SMIL CN1C[C@@H]([C@H](C1)c2cc(Cl)ccc2Br)c3ccccc3O
IUPAC navn 2-[(3S,4S)-4-(2-bromo-5-chlorophenyl)-1-methylpyrrolidin-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 366.68
Formel vægt 365.0182