Få mere at vide
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline, 98%
Artikelnummer. 15460679
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460679 1 g 1g
15470679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63791.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122996-47-8 | C24H27NO5 | 409.482 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122996-47-8
Molekylær formel C24H27NO5
Molekylvægt (g/mol) 409.482
MDL nummer MFCD00151930
InChI nøgle WPBXBYOKQUEIDW-FXMQYSIJSA-N
Synonym fmoc-4-tert-butoxy-l-proline, 2s-4-tert-butoxy-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-o-tert-butyl-l-hydroxyproline, ksc491o9t, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-o-t-butyl-trans-l-hydroxyproline, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-4-2-methylpropan-2-yl oxy pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 6916162
IUPAC navn (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Farve Hvid
Beilstein 6161467
Mængde 1 g
Formel vægt 409.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver