Få mere at vide
trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-prolin, 97%
Artikelnummer. 15439477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439477 1 g 1g
15449477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52740.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88050-17-3 | C20H19NO5 | 353,374 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88050-17-3
Molekylær formel C20H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 353.374
MDL nummer MFCD00151929
InChI nøgle GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Synonym fmoc-hyp-oh, fmoc-l-hydroxyproline, fmoc-l-4-hydroxyproline, fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, fmoc-l-hyp-oh, trans-n-fmoc-4-hydroxy-l-proline, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-trans-l-hydroxyproline
PubChem CID 2756109
IUPAC navn (2S,4R)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline
Smeltepunkt 189°C to 193°C
Mængde 1 g
Optisk rotation −60° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 353.37
Procent renhed 97%