Få mere at vide
trans-N-Boc-4-cyano-L-prolin methylester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489467
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489467 1 g 1g
15470076 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52733.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 194163-91-2 | C12H18N2O4 | 254.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 194163-91-2
Molekylær formel C12H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 254.29
MDL nummer MFCD03094915
InChI nøgle GHLKJIQVORAVHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 4r-1-tert-butyloxycarbonyl-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid,4-cyano-,1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r
PubChem CID 17998966
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl (2S,4R)-4-cyanopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Mængde 1 g
Formel vægt 254.29
Procent renhed 97%