Få mere at vide
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline, 97%
Artikelnummer. 15409317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409317 250 mg 250mg
15499307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52563.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 273221-94-6 | C11H16N2O4 | 240.259 g/mol
trans-N-Boc-4-cyano-L-prolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-N-Boc-4-cyano-L-prolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 273221-94-6
Molekylær formel C11H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 240.259
MDL nummer MFCD01860670
InChI nøgle MIVXQYMYEMUMKK-YUMQZZPRSA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline, 4-cyano-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline 250mg, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-l-proline
PubChem CID 17750460
IUPAC navn (2S,4R)-4-cyano-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 240.26
Procent renhed 97%