Få mere at vide
trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419625
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419625 1 g 1g
15429625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52137.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 957311-13-6
Molekylær formel C18H22F3NO4
Molekylvægt (g/mol) 373.372
MDL nummer MFCD16658835
InChI nøgle LXKNKSPHSOFZBM-RISCZKNCSA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-r-gamma-2-trifluoromethyl-benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, trans-n-boc-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline hplc, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylicacid, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl-l-proline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl-benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762026
IUPAC navn (2S,4R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-[[2-(trifluormethyl)phenyl]methyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)CC2=CC=CC=C2C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline
Smeltepunkt 117°C to 119°C
Mængde 1 g
Formel vægt 373.37
Procent renhed 95%