Få mere at vide
trans-N-(1E)-1,3-Butadien-1-yl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-N-(1E)-1,3-Butadien-1-yl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester |
| CAS | 77627-82-8 |
| Molekylær formel | C7H8Cl3NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (E)-1,3-Butadienyl-carbamic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, 2,2,2-Trichloroethyl trans-1,3-Butadiene-1-carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8Cl3NO2/c1-2-3-4-13-6(12)11-5-7(8,9)10/h2-4H,1,5H2,(H,11,12)/b4-3+ |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)CNC(=O)O\C=C\C=C |
| IUPAC navn | [(1E)-buta-1,3-dienyl] N-(2,2,2-trichloroethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.5 |
| Formel vægt | 242.9621 |