Få mere at vide
trans-Methyl crotonate, 96%
Artikelnummer. 10091950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091950 5 g Glasflaske 5g
10114320 100 g Glasflaske 100g
10124320 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160840050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-43-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-43-8
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00009287
InChI nøgle MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
PubChem CID 638132
SMIL COC(=O)\C=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Methyl crotonate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 120°C
Flammepunkt -1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=CHCO2CH3
Brydningsindeks 1.4230 to 1.4250
Mængde 5 g
Beilstein 02, 410
Merck Index 10, 2586
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn methyl (2E)-but-2-enoat
Formel vægt 100.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Methyl crotonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.