Få mere at vide
trans-Methyl-2-butenal, TRC
Artikelnummer. 30471997
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30471997 1 g
1 options
Artikelnummer. 30471997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2942951G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Methyl-2-butenal
CAS 497-03-0
Molekylær formel C5H8O
Mængde 1 g
Synonym Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
SMIL C\C=C(/C)\C=O
IUPAC navn (E)-2-methylbut-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575