Få mere at vide
trans-Methacrifos, TRC
Artikelnummer. 30451424
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30451424 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30451424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7147002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrifos
CAS 62610-77-9
Molekylær formel C7 H13 O5 P S
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Propenoic acid','3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-','methyl ester','(2E)-, 2-Propenoic acid','3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-','methyl ester','(E)-, CGA 20168, trans-Methacrifos, Methacrifos
InChI formel InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3/b6-5+
SMIL COC(=O)\C(=C\OP(=S)(OC)OC)\C
IUPAC navn methyl (E)-3-dimethoxyphosphinothioyloxy-2-methylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Formel vægt 240.0221