missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-Linalool Oxide, TRC

Artikelnummer. 30479997
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479997 50 mg
30466987 10 mg
30466900 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46597550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34995-77-2
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Synonym trans-5-Ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol, Tetrahydro-α,α,5-trimethyl-5-vinyl-furfuryl Alcohol, rel-(2R,5R)-5-Ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol, (E)-Furanoid Linalool Oxide, (E)-Linalool Oxide, (E)-Linalool Oxide A, e-Linalool Oxide (furanoid), Epoxydihydrolinalool I, Linalool A Oxide, Linalool Oxide 2, Linalool Oxide A, Linalool Oxide II, trans-2-Methyl-2-vinyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)tetrahydrofuran, trans-2-Vinyl-2-methyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)tetrahydrofuran, trans-Epoxylinalool, trans-Furan Linalool Oxide, trans-Furanoid Linalool Oxide, trans-Linalool 3,6-oxide, trans-Linalool Oxide, trans-Linalool Oxide (furanoid), trans-f-Linalool Oxide, trans-α,α,5-Trimethyl-5-vinyltetrahydrofurfuryl Alcohol
IUPAC navn 2-[(2R,5R)-5-ethenyl-5-methyloxolan-2-yl]propan-2-ol
SMIL C=C[C@]1(C)CC[C@H](C(C)(O)C)O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Linalool Oxide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,10+/m1/s1
Formel vægt 170.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.