Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals trans-L-3-Hydroxyprolin
Artikelnummer. 17281306 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17281306 500 mg -
17271306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281306 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 297795000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4298-08-2
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00216471
InChI nøgle BJBUEDPLEOHJGE-IMJSIDKUSA-N
IUPAC navn (2S,3S)-3-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL O[C@H]1CCN[C@@H]1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-L-3-Hydroxyproline
Smeltepunkt 235.0°C
Specifik rotation -17.50
Mængde 500 mg
Formel vægt 131.13