Få mere at vide
trans-Isomyristicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Isomyristicin |
| CAS | 18312-21-5 |
| Molekylær formel | C11H12O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMIL | COc1cc(\C=C\C)cc2OCOc12 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-6-[(E)-prop-1-enyl]-1,3-benzodioxole |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |