Få mere at vide
trans-indol-3-acrylsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440113
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440113 5 g 5g
11430113 1 g 1g
11450113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440113 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12143.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29953-71-7 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29953-71-7
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.198
MDL nummer MFCD00005633
InChI nøgle PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-indoleacrylic acid, trans-3-indoleacrylic acid, indole-3-acrylic acid, 3-indolylacrylic acid, indole-3beta-acrylic acid, 3-1h-indol-3-yl acrylic acid, indole-3-crylic acid, 2e-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-1h-indol-3-yl acrylic acid, indoleacrylic acid van
PubChem CID 5375048
IUPAC navn (E)-3-(lH-indol-3-yl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Indole-3-acrylic acid
Smeltepunkt ∼185°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 6317
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 187.2
Procent renhed ≥98%