Få mere at vide
trans-Hydroxy Glimepiride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Hydroxy Glimepiride |
| CAS | 600177-94-4 |
| Molekylær formel | C24 H34 N4 O6 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-N-[2-[4-[[[[[trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-N-[2-[4-[[[[[trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, trans-Hydroxyglimepiride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N4O6S/c1-3-21-16(2)14-28(22(21)30)24(32)25-13-12-17-6-10-20(11-7-17)35(33,34)27-23(31)26-19-8-4-18(15-29)5-9-19/h6-7,10-11,18-19,29H,3-5,8-9,12-15H2,1-2H3,(H,25,32)(H2,26,27,31)/t18-,19- |
| SMIL | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](CO)CC3)C1=O |
| IUPAC navn | 4-ethyl-N-[2-[4-[[4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-3-methyl-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 506.62 |
| Formel vægt | 506.2199 |