Få mere at vide
trans-Glutaconic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Glutaconic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+ |
| Formel vægt | 130.0266 |