Få mere at vide
transferulinsyre, TRC
Artikelnummer. 30393094
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30393094 5 g
1 options
Artikelnummer. 30393094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF3088955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Ferulic acid
CAS 537-98-4
Molekylær formel C10 H10 O4
Mængde 5 g
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
SMIL COc1cc(\C=C\C(=O)O)ccc1O
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 194.184
Formel vægt 194.0579