Få mere at vide
trans-Ferulaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Ferulaldehyde |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+ |
| Formel vægt | 178.063 |