Få mere at vide
trans-Ethyl crotonate, 96%
Artikelnummer. 10377480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377480 100 g Glasflaske 100g
10531801 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161381000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-70-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-70-1
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00009289
InChI nøgle ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Synonym ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
PubChem CID 429065
IUPAC navn ethyl (E)-but-2-enoat
SMIL CCOC(=O)\C=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Ethyl crotonate
Navn note 96%
Surhed 1mg KOH/g max.
Farve Farveløs
Tæthed 0.9180g/mL
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1.4232 to 1.4272
Mængde 100 g
Beilstein 02, 411
Merck Index 10, 2586
Specifik vægtfylde 0.918
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 114.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Ethyl crotonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.