Få mere at vide
trans-(E)-Flupentixol Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30397342
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397342 50 mg
30405878 10 mg
30396161 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59798150MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51529-02-3
Molekylær formel C23H27Cl2F3N2OS
Molekylvægt (g/mol) 507.44
SMIL Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-(E)-Flupentixol Dihydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;;