Få mere at vide
trans-Doxercalciferol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Doxercalciferol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12+/t19-,20+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 412.3341 |