Få mere at vide
trans-Diethyl Stilbestrol, TRC
Artikelnummer. 30383908
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30383908 50 mg
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30383908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44502650MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H20 O2
Mængde 50 mg
Synonym 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, (E)- (8CI), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, trans- (4CI), Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)-, 4,4'-[(1E)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[phenol], (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (E)-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, (E)-Diethylstilbestrol, 4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene, Agostilben, Antigestil, Bertrol, Bio-des, Bufon, Comestrol, Cyren, Cyren A, DEB, DES, DES (synthetic estrogen), Dawe's destrol, Di-Estryl, DiBestrol 2 Premix, Diethylstilbestrol, Distilbene, Domestrol, Estilbin MCO, Estrobene, Estrogenine, Estromenin, Estrosyn, Fonatol, Grafestrol, Hi-Bestrol, Iscovesco, Menostilbeen, Microest, Milestrol, NSC 3070, Neo-Oestranol I, Oestrogenine, Oestromenin, Oestromensyl, Oestromon, Pabestrol, Palestrol, Rumestrol 1, Rumestrol 2, Serral, Sexocretin, Sibol, Stil, Stil-Rol, Stilbestrol, Stilbetin, Stilboefral, Stilboestroform, Stilboestrol, Stilkap, Synestrin, Synthoestrin, Synthofolin, Syntofolin, Vagestrol, trans-4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, trans-Diethylstilbestrol, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-dihydroxystilbene, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethylstilbenediol
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
SMIL CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Formel vægt 268.1463
Procent renhed >95