Få mere at vide
trans-diethylcaronat, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245362 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10245362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374260010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67945-22-6 | C11H18O4 | 214.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Diethyl caronate
CAS 67945-22-6
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H18O4
Brydningsindeks 1.4425 to 1.4445
MDL nummer MFCD00145428
Mængde 1 g
Synonym trans-diethyl 3,3-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-diethyl caronate
InChI nøgle MPRMNWDIYNBXRC-YUMQZZPRSA-N
SMIL CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl (1R,2R)-3,3-dimethylcyclopropan-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 214.26
PubChem CID 75530030
Formel vægt 214.26
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske