Få mere at vide
trans-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II), Pt 43.7%
Artikelnummer. 11325988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325988 5 g 5g
11315988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010484.06
Request Bulk or Custom Format
Hydrosilering
Det bruges til hydrosilylering. Platin(II)-komplekser af diethylsulfid er bekvemme og alsidige precursorer til fremstilling af en række organoplatin(II)-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15337-84-5
Molekylær formel C8H20Cl2PtS2
Molekylvægt (g/mol) 446.35
MDL nummer MFCD00050943
InChI nøgle RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn platin(2+)bis((ethylsulfanyl)ethan)dichlorid
SMIL Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,alcohol,ethyl acetate and benzene
Formel vægt 446.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.7%
Fysisk form Krystallinsk