Få mere at vide
trans-Diamminedichloroplatinum(II), Pt 64.5% min
Artikelnummer. p-7048415
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11375978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010472.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14913-33-8 | Cl2H6N2Pt | 300.05 g/mol
trans-Diamminedichlorplatinum(II) virker som et reversibelt RNA-protein-tværbindingsmiddel. Det bruges også i pletteringsbade. Det reagerer med DNA efter hydrolyse for at få både intra- og interstreng-tværbindinger. Disse tværbindinger ser ud til at forringe replikation og transkription af DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14913-33-8
Molekylær formel Cl2H6N2Pt
Molekylvægt (g/mol) 300.05
MDL nummer MFCD00011623
InChI nøgle LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Synonym trans-dichlorodiamineplatinum ii, azane; dichloroplatinum, h6cl2n2pt, ia call, ddp-h, platinol tn, cl.2h3n.pt, platinum ii chloride diamine, spectrum1502107, cisplatin jp17/usp/inn
PubChem CID 5702198
ChEBI CHEBI:27899
IUPAC navn azan; dichlorplatin
SMIL N.N.Cl[Pt]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Diamminedichloroplatinum(II)
Smeltepunkt 340°C (dec.)
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Lineær formel PtCl2(NH3)2
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in water.
Formel vægt 300.06
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 64.5% min.