Få mere at vide
trans-Diamminedichlorpalladium(II), Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Pd 49,9 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048617
Mængde:
0.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
Artikelnummer. 11351668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011037.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14323-43-4
Molekylær formel Cl2H6N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 211.38
MDL nummer MFCD00011621
InChI nøgle WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
IUPAC navn azan; dichlorpalladium
SMIL N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Diamminedichloropalladium(II)
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Formel vægt 211.37
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 49.9% min.
Tæthed 2.5g/mL