Få mere at vide
trans-Diamminedichlorpalladium(II), Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Pd 49,9 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361668
Skift visning
Mængde:
0.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361668 10 g 10g
11351668 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011037.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14323-43-4
Molekylær formel Cl2H6N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 211.38
MDL nummer MFCD00011621
InChI nøgle WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
IUPAC navn azan; dichlorpalladium
SMIL N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Diamminedichloropalladium(II)
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Formel vægt 211.37
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 49.9% min.
Tæthed 2.5g/mL