Få mere at vide
trans-dia.mminedibromopalladium(II), 99.99% (metals basis), Pd 34.7% min, Thermo Scientific™, Premion™
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Diamminedibromopalladium(II) |
| CAS | 14591-90-3 |
| Smeltepunkt | 290°C (decomposition) |
| Tæthed | 2.5 g/mL |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Molekylær formel | Br2H6N2Pd |
| MDL nummer | MFCD00058860 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | dibromopalladium diamine, trans-diamminedibromopalladium ii , premion, palladium,diamminedibromo-, sp-4-1-9ci |
| InChI nøgle | WLAAECNKUYLOJV-UHFFFAOYSA-L |
| Vis mere |