missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-Deltamethrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Deltamethrin |
| CAS | 64363-96-8 |
| Molekylær formel | C22H19Br2NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3β]]-, NRDC 158B, RU 26979, trans-Deltamethrin, (1R,3S)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1R-[1α(S*),3β]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC 158B, RU 26979, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3β]]- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18-,20+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC navn | [(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1R,3S)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.2 |
| Formel vægt | 502.973 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?