Få mere at vide
trans-Cyclohexan-1,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30355684
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30355684 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30355684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC997893100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cyclohexane-1,4-diamine
CAS 2615-25-0
Molekylær formel C6H14N2
Mængde 100 mg
Synonym 1,4-Cyclohexanediamine, trans- (8CI, 9CI, ACI), trans-1,4-Cyclohexanediamine (ACI), 1,4-trans-Diaminocyclohexane, trans-1,4-Bisaminocyclohexane, trans-1,4-Diaminocyclohexane, trans-Cyclohexane-1,4-diamine
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
SMIL N[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1
IUPAC navn cyclohexan-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Formel vægt 114.1157