Få mere at vide
trans-Crotoxyphos, TRC
Artikelnummer. 30361616
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30361616 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30361616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC818815100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crotoxyphos
CAS 7700-17-6
Molekylær formel C14 H19 O6 P
Mængde 100 mg
Synonym 2-Butenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinyl)oxy]-, 1-phenylethyl ester, (E)-, Crotonic acid, 3-hydroxy-, α-methylbenzyl ester, dimethyl phosphate, (E)- (8CI), 3-Hydroxycrotonic acid α-methylbenzyl ester dimethyl phosphate, Ciodrin, Crotoxyfos, Crotoxyphos, Cyodrin, Dimethyl 2-(α-methylbenzyloxycarbonyl)-1-methylvinyl phosphate, O,O-Dimethyl O-[1-methyl-2-(1-phenylcarbethoxy)vinyl] phosphate, Pantozol 1, SD 4294, Volfazol, trans-Crotoxyphos
InChI formel InChI=1S/C14H19O6P/c1-11(20-21(16,17-3)18-4)10-14(15)19-12(2)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,12H,1-4H3/b11-10+
SMIL C(OC(/C=C(/OP(OC)(OC)=O)\C)=O)(C)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-phenylethyl (E)-3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 314.27
Formel vægt 314.0919