Specifications
| Kemisk navn eller materiale | trans-Crotonyl chloride |
| Navn note | tech., 90% |
| Farve | Farveløs til Brun |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 120 °C til 123 °C |
| Flammepunkt | 35 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH=CHCOCl |
| Show More |
Safety and Handling
- trans-Crotonyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.