Få mere at vide
trans-krotonsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
trans-krotonsyre bruges til copolymerisation af crotonsyre-hydrogelsystemer ved at bruge gammastråler. De tværbundne copolymere crotonsyrehydrogeler frigiver gødning og lægemidler, der hjælper med at forhindre miljøforurening.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-krotonsyre bruges til copolymerisation af crotonsyre-hydrogelsystemer ved at bruge gammastråler. De tværbundne copolymere crotonsyrehydrogeler frigiver gødning og lægemidler, der hjælper med at forhindre miljøforurening.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Crotonic acid |
| Smeltepunkt | 70°C to 74°C |
| Tæthed | 1.027 |
| Kogepunkt | 128°C (100 mmHg) |
| Flammepunkt | 87°C (188°F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2823 |
| Beilstein | 1719943 |
| Merck Index | 14,2597 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- trans-Crotonic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Crotonic acid