Få mere at vide
trans-krotonsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469180
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469180 25 g 25g
11459180 500 g 500g
11449180 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15765.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
trans-krotonsyre bruges til copolymerisation af crotonsyre-hydrogelsystemer ved at bruge gammastråler. De tværbundne copolymere crotonsyrehydrogeler frigiver gødning og lægemidler, der hjælper med at forhindre miljøforurening.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-krotonsyre bruges til copolymerisation af crotonsyre-hydrogelsystemer ved at bruge gammastråler. De tværbundne copolymere crotonsyrehydrogeler frigiver gødning og lægemidler, der hjælper med at forhindre miljøforurening.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-93-7
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00002701
InChI nøgle LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Synonym crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
PubChem CID 637090
ChEBI CHEBI:41131
IUPAC navn (E)-but-2-ensyre
SMIL CC=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Crotonic acid
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Tæthed 1.027
Kogepunkt 128°C (100 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2823
Beilstein 1719943
Merck Index 14,2597
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 86.09
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Crotonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Crotonic acid