Få mere at vide
trans-Cotinine Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Cotinine Amide |
| CAS | 939437-34-0 |
| Molekylær formel | C11H13N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2/c1-14-9(15)5-8(11(12)16)10(14)7-3-2-4-13-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H2,12,16)/t8-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CN1[C@@H]([C@H](CC1=O)C(=O)N)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | (2S,3S)-1-methyl-5-oxo-2-pyridin-3-ylpyrrolidine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vægt | 219.1008 |