missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-Clopidogrel-MP Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30352572
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352572 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58727550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Clopidogrel-MP Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers)
CAS 1331383-19-7
Molekylær formel C27 H30 Cl N O6 S
Mængde 50 mg
Synonym Trans-Clopidogrel-Mp Ethyl Ester Derivative, (Mixture Of Diastereomers)
InChI formel InChI=1S/C27H30ClNO6S/c1-4-35-25(31)15-19-16-29(26(27(32)34-3)21-10-5-6-11-22(21)28)13-12-24(19)36-17-23(30)18-8-7-9-20(14-18)33-2/h5-11,14-15,24,26H,4,12-13,16-17H2,1-3H3/b19-15+
SMIL CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1SCC(=O)c2cccc(OC)c2)C(C(=O)OC)c3ccccc3Cl
IUPAC navn methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-[(3E)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]sulfanylpiperidin-1-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 532.048
Formel vægt 531.148
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.