Få mere at vide
trans-Clopidogrel-MP-13C,d3 Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Clopidogrel-MP-13C,d3 Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30ClNO6S/c1-4-35-25(31)15-19-16-29(26(27(32)34-3)21-10-5-6-11-22(21)28)13-12-24(19)36-17-23(30)18-8-7-9-20(14-18)33-2/h5-11,14-15,24,26H,4,12-13,16-17H2,1-3H3/b19-15+/i2+1D3 |