Få mere at vide
trans-Clopenthixol Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17900816
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17900816 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17900816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0827.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
trans-Clopenthixol Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trans-Clopenthixol Hydrochloride
CAS 58045-22-0
Analyt- eller komponentnavne Trans-Clopenthixol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H25 Cl N2 O S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[(3E)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, dihydrochloride, (E)-, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., trans-Clopenthixol dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H25ClN2OS.2ClH/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;;
SMIL Cl.Cl.OCCN1CCN(CC\C=C\2/c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[(3E)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazin-1-yl]ethanol;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 473.89
Mængde 25 mg
Formel vægt 472.091 g/mol