missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-Clomiphene Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30007224
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30007224 5 mg -
30003746 2.5 mg 2.5mg
30006730 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5870355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14158-65-7
Molekylær formel C26H29Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 442.42
Synonym (E)-2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-triethylamine Hydrochloride, 2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine Hydrochloride, (E)-Clomiphene Hydrochloide, ICI 46476, Enclomifene Hydrochloride, Enclomiphene Hydrochloride, trans-Clomifene Hydrochloride;
IUPAC navn 2-[4-[(E)-2-chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine;hydrochloride
SMIL CCN(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)Cl)C3=CC=CC=C3.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Clomiphene Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25+;
Formel vægt 441.163
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.