Få mere at vide
trans,cis-Sorbic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans,cis-Sorbic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2-,5-4+ |
| Formel vægt | 112.0524 |
| Procent renhed | >95% |